Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Deionizers with stainless steel canisters, behropur®
Fornitore: Behr
behropur®
The standard canister is made of V4A stainless steel with widespread pure water supply applications. They are aslo suitable for second stage purification steps following reverse osmosis. The unique behropur® slit-jet system distributes the input water uniformly over the entire resin bed, thus maximizing exchange capacity and water quality.
  • Throughput rates up to 700 l/h
  • Available with remote location meter
  • Conductance is monitored by meter mounted directly on resin canister
  • Can be connected directly to the water supply without a pressure reducer
Hard rubber collars vulcanized onto the base and top of the canister provide effective protection. Also it is resistant to damage resulting from water pressure peaks and variations. Convenient carrying handles are molded into the upper protective collar.
Optimal exploitation of the full ion exchange capacity is possible by means of absolutely uniform water distribution through the resin bed. Optional automatic shutdown at preselectable conductivity levels and automatic reservoir fill- level shutdown sensor are feasible.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Mixed bed 10 bar pressure deionizer, special alloy V4A stainless canister, with conductivity meter 1 BEHRB00223482
Codice articolo fornitore: B00223482
Codice articolo locale: BEHRB00223482
Specifiche
Modello E28d
Portata di flusso max. (l/h) 500
Capacità (l) 2,8
Ø×A (mm) 240×740
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità