Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
HPLC columns, Syncronis™ aQ
Fornitore: Thermo Scientific
Syncronis™
HYPE97305-102130 HYPE97303-104630 HYPE97305-154630 HYPE97302-103030 HYPE97302-052130 HYPE97305-012101 HYPE97305-104630 HYPE97305-013001 HYPE97302-102130 HYPE97305-014001 HYPE97305-053030 HYPE97303-052130 HYPE97305-254030 HYPE97305-032130 HYPE97305-254630 HYPE97303-103030 HYPE97303-154630
HPLC columns, Syncronis™ aQ
These polar endcapped C18 columns provide a controlled interaction mechanism by which polar analytes can be retained and resolved.
  • Stable in 100% aqueous mobile phase
  • Enhanced retention of polar compounds
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 19%
pH range: 2 - 8
Order Now
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità