Deionisers, behropur®
Fornitore: BEHR
behropur®
BEHRB00223462EA 516 EUR InStock
BEHRB00223462 BEHRB00223463
Deionisers, behropur®
Purificatori d'acqua Deionizzatori
These deionisers are thick-walled, robust and practical mixed-bed ion exchangers made of blue polyethylene with free output to the storage tank. Ideal also for subsequent demineralisation of reverse osmosis system or for an ambitious aquarist.
  • Can be connected directly to the water supply and is immediately ready for use
  • Automatic deaeration due to the water being supplied from the bottom
  • Nozzles are sturdy and easy to clean
  • Minimum risk of microbial contamination due to slit nozzles in the raw water supply
  • Extremely secure and leakproof sealing of the nozzles
Conductance is controlled directly on the unit (installed measuring equipment) or with remote location meter.
Informazioni per l'ordine: Supplied with conductivity meter, mounting brackets and available with shutoff valve.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Accessori
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità