Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Cleanroom face masks, BCR®
Fornitore: Berkshire
BCR®
These cleanroom masks with three-layer polyurethane earloops offers efficiency and long wearing comfort for operators.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
With earloops 180 mm 50 BERKBM.1.FWE.50
Codice articolo fornitore: BM.1.FWE.50
Codice articolo locale: BERKBM.1.FWE.50
With earloops 180 mm 50 113-0238
Codice articolo fornitore: BM.1.12
Codice articolo locale: BERKBM.1.12
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità