Bath fluids
Fornitore: HUBER, PETER
HUBE6673EA 722 EUR InStock
HUBE6673 HUBE6155 HUBE6171 HUBE6157 HUBE6479 HUBE6275 HUBE6168 HUBE6259 HUBE6158 HUBE6672 HUBE6163 HUBE6258 HUBE9685 HUBE6282 HUBE6166 HUBE6162 HUBE6172 HUBE6156 HUBE6165 HUBE6167 HUBE6276 HUBE10656 HUBE6164 HUBE6161 HUBE6170
Bath fluids
Liquidi per bagni termostatici
Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is not appropriate.
All viscosities values are dynamic visosities measured at 25 °C except DW-Therm® which was measured at 20 °C.
Attenzione: * –20...+235 °C for closed system applications
Use biocides safely. Always read the label and product information before use
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità