Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Cleanroom wipes, Twillx® 1622
Fornitore: BERKSHIRE
Twillx®
BERKT1622.0909.8 BERKT162212124/150
Cleanroom wipes, Twillx® 1622
These wipes made of 100% woven cotton are engineered for thermal stability and high heat applications.
  • Highly sorbent and durable
  • Work well with IPA and other solvents
  • Bias cut and tight weave construction
  • Excellent resistance to the buildup of electrostatic discharge in 40-60% RH environments
  • Autoclavable
Ideal for cleaning high temperature equipment and diffusion furnaces, for polishing and burnishing metallic and non metallic magnetic media disk surfaces and for cleaning solvent spills.
Suitable for use in Class 1000, ISO 6, M4.5 cleanrooms.
Attenzione: Data accurate at time of publishing, latest test results and test methods can be found on supplier's website.
Order Now
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità