A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
HPLC columns, organic acids analysis, NUCLEOGEL® ION 300 OA
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOGEL®
MANA719537EA 306 EUR InStock
MANA719537 MANA719501
HPLC columns, organic acids analysis, NUCLEOGEL® ION 300 OA
Colonne cromatografiche
Polymeric HPLC phase based on sulfonated spherical PS/DVB resin in ionic form for the separation of organic acids.
  • H+ form column is suitable for separation of organic acids as well as alcohols and sugars
Separation mechanism includes steric exclusion, ligand exchange and partition effects.
The eluent of 5 mmol/L H2SO4 in the column is also recommended for the application.
The Valco type guard column cartridge is used for analytical Valco column with the guard column holder C (MANA719538).
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità