Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
HPLC columns, NUCLEOGEL® RP
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOGEL®
Polymer based reversed phase HPLC phases that is polystyrene resin cross linked with divinylbenzene is ideal for biochemical applications.
  • Small pore columns for reversed phase separation of small molecules such as pharmaceuticals with basic properties
  • Wide pore columns with higher background hydrophobicity is suited for large biomolecules such as proteins and peptides
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Formato della colonna Dimensioni pori Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Analytical 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 MANA719454
Codice articolo fornitore: 719454
Codice articolo locale: MANA719454
Analytical 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 MANA719455
Codice articolo fornitore: 719455
Codice articolo locale: MANA719455
Analytical 300 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 MANA719459
Codice articolo fornitore: 719459
Codice articolo locale: MANA719459
Analytical 100 Å 8 µm 4,6×150 mm 1 MANA719456
Codice articolo fornitore: 719456
Codice articolo locale: MANA719456
Analytical 300 Å 8 µm 4,6×50 mm 1 MANA719460
Codice articolo fornitore: 719460
Codice articolo locale: MANA719460
Analytical 100 Å 8 µm 4,6×250 mm 1 MANA719520
Codice articolo fornitore: 719520
Codice articolo locale: MANA719520
Guard columns
Formato della colonna Dimensioni pori Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Guard column - Å 5,0×3 mm 2 MANA719542
Codice articolo fornitore: 719542
Codice articolo locale: MANA719542
Specifiche
Pressione max. 180 bar
Range di pH 1 - 13
Codice USP L21
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità