A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Glove liners, BCR®
Fornitore: BERKSHIRE
BCR®
BERKBGL7.200.LBEA 0 EUR InStock
BERKBGL7.200.LB BERKBGL6.200.SB BERKBGL7.200.SB BERKBGL7.200.MB BERKBGL6.200.LB BERKBGL7.200.XLB
Glove liners, BCR®
Guanti
These single knit glove liners are made out of high quality 100% continuous filament pre-shrunk nylon. They are lightweight, soft, and comfortable to wear. Available as half-finger and full-finger versions.
  • Protect against skin irritation caused by latex or PVC gloves
  • Constructed using special seamless techniques
  • Ambidextrous for easy stock control
  • Launderable for multiple reuse
  • Colour-coded cuffs to identify sizes
Suitable for use in cleanrooms.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità