Sistema HPLC, Chromaster
Fornitore: VWR Collection
Chromaster
903-0337EA 0 EUR InStock
903-0337 903-0500 903-0556 903-0344 903-0524 903-0555 903-0396 903-0345 903-0525 903-0343 903-0338 903-0360 903-0371 903-0356 903-0341 903-0520 903-0528 903-0355 903-0339 903-0557 903-0597 903-0353 903-0537 903-0342 903-0359 903-0554 903-0593 903-0352 903-0370 903-0510 903-0361 903-0367 903-0527 903-0357 903-0340 903-0336 903-0354 903-0372 903-0501 903-0358
Sistema HPLC, Chromaster
Sistemi cromatografici Sistemi completi per HPLC
VWR Hitachi Chromaster offre risultati altamente affidabili grazie all'estrema precisione della pompa, al carryover ridotto e all'accuratezza dell'autocampionatore, alla stabilità del forno per colonna e alla sensibilità dei rilevatori. Il rapporto tra VWR e Hitachi ha avuto inizio oltre 30 anni fa come collaborazione tra Merck e Hitachi. In questo arco di tempo, la solidità e l'affidabilità degli strumenti per HPLC di Hitachi hanno contribuito allo sviluppo di una solida partnership.
Parametri principali Chromaster:
  • Pressione di esercizio massima di 600 bar (60 MPa) come standard
  • Ridotto carryover dell'autocampionatore. Iniezione diretta o con loop disponibile con rack termostatato con tecnologia Peltier
  • Rivelatore a fluorescenza a elevata sensibilità (fenditura ottimizzata da 30 nm)
  • Rilevatore a serie di diodi a deriva estremamente bassa (1,0×10-4 AU h-1)
  • Eccellente riproducibilità del gradiente
  • Controllo automatico della lunghezza d'onda con lampada al mercurio per i detector UV, DAD e a fluorescenza
  • Esclusiva interfaccia utente touchscreen
  • Disponibili i driver per OpenLab® CDS, Chromeleon® 6.8 e 7.X, Empower2®, Empower3® e Clarity
Tutti i sistemi HPLC preconfigurati (con o senza detector) vengono forniti con i cavi necessari e la scheda di interfaccia.
Visualizza i codici
Ordine
Accessori
PRODOTTI CORRELATI
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità