A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Vacuum manifold, CHROMABOND® MULTI 96
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
MANA738630.MEA 785 EUR InStock
MANA738630.M
Vacuum manifold, CHROMABOND® MULTI 96
Rampe di filtrazione
CHROMABOND® MULTI 96 vacuum manifold is designed for applications of CHROMABOND® MULTI 96 SPE plates as well as for CHROMAFIL® MULTI 96 filter plates.
  • Suitable for 96-well monoblocks
  • Optimum flow rate due to vacuum adjustment by control valve
  • Reservoir tank is included and further accessories are available
Visualizza i codici
Ordine
Accessori
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità