Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Wall-mount mat roll dispensers, PIG®
Fornitore: NEW PIG
PIG®
NEWPMAT292 NEWPMAT293
Wall-mount mat roll dispensers, PIG®
These mat roll dispensers feature a braking mechanism for more controlled dispensing.
  • Easy to refill and replace
  • Slot and cork brake prevents mat from unfurling as it's dispensed
  • Durable hot-rolled steel frame and galvanised core rod built to last in industrial settings
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità