A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Workstations for heavy metal sample analyses, behrotest® SMA-ARM
Fornitore: BEHR
behrotest®
BEHRB00218413EA 6140 EUR InStock
BEHRB00218413
Workstations for heavy metal sample analyses, behrotest® SMA-ARM
Sistemi di digestione Mineralizzatori
The behrotest® SMA-ARM workstation for simultaneous aqua regia digestion of up to 6 samples for heavy metals analysis are provided with a programmable microprocessor-controlled time/temp. controller as well as a fume manifold for drawing off the acid vapors. This results in greater convenience and functionality in routine laboratory operations.
The details of the components of the workstation are described in the table below:
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità