A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Laboratory syringes, pistol grip, Dosys™ 170 series
Fornitore: SOCOREX ISBA
Dosys™
613-0398EA 94.4 EUR InStock
613-0398 SOCO172.0510 613-4803 613-4805 SOCO172.0505 613-4808 613-4809 613-4812 613-4804 613-4811 SOCO172.0501 SOCO172.0502 613-4807 613-4806
Laboratory syringes, pistol grip, Dosys™ 170 series
Siringhe Siringhe, uso medico
Dosys™ 174 premium: Self-refilling, automatic syringe with detachable, Luer lock valve system. Enhanced corrosion resistance.
Dosys™ 173 classic: Self-refilling, automatic syringe with integrated, Luer lock valve system. Ideal for aquous, non corrosive liquids.
Dosys™ 172 basic: Automatic syringe without valve system. Luer lock nozzle.
Informazioni per l'ordine: Dosys™ 174 premium package includes syringe and 1 meter silicone feed tube, sinker, PVC protection sleeve, aspiration, vent and dosing cannulas, set of spare for valve, operating instructions. Dosys™ 173 classic package includes syringe and 1 meter silicone feed tube, sinker, PVC protection sleeve, aspiration and vent cannulas, set of spare for valve, operating instructions. Dosys™ 172 basic package includes syringe, PVC protection sleeve and operating instructions.
Visualizza i codici
Ordine
Accessori
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità