A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Laboratory syringes, two ring, Dosys™ 160 series
Fornitore: SOCOREX ISBA
Dosys™
SOCO164.0502EA 163 EUR InStock
SOCO164.0502 SOCO164.0501 SOCO162.0502 SOCO164.0505 SOCO163.0501 SOCO162.0505 SOCO163.0505 SOCO163.0510 SOCO163.05005 SOCO163.0502 SOCO163.05003 SOCO164.0510 SOCO162.0501
Laboratory syringes, two ring, Dosys™ 160 series
Siringhe Siringhe, uso medico
Laboratory syringes are intended for safe and reliable liquid distribution, the selection of pistol-grip and two-ring instruments comes in a wide volume range.
  • Optimal hand balance and ergonomics
  • Fast and reliable volume setting
  • Plunger tightness without O-ring
  • High chemical resistance
Dosys™ 162 basic syringes are fill-by-fill (automatic) through needle or cannula, with luer lock nozzle.
Dosys™ 163 classic syringes are self-refilling automatic, with integrated valve system and luer lock nozzle.
Dosys™ 164 premium syringes are self-refilling automatic, with detachable valve system, enhanced corrosion resistance and luer lock nozzle.
Informazioni per l'ordine: Dosys™ 162 basic package includes syringe, PVC protection sleeve and operating instructions. Dosys™ 163 classic package includes syringe, one-meter silicone feed tube, sinker, PVC protection sleeve, aspiration and vent cannulas, set of spares for valve, operating instructions. Dosys™ 164 premium package includes syringe, one-meter silicone feed tube, sinker, PVC protection sleeve, aspiration, vent and dosing cannulas, set of spares for valve, operating instructions.
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità