Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Tubing clips
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
229-0589
Tubing clips
  • For rubber and flexible PVC tubing with an external diameter of up to 14 mm
  • Hinged side allows it to be clamped around the tubing already connected to the apparatus
  • Screw adjustment ensures fine flow control
  • Material is easy to clean, sterilisable, and resistant to most acids and alkalis
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità