|
![]() ![]() ![]() |
Ordine
Specifiche
Range CO₂ (%) | 0,2 to 20 |
Temperatura - range (°C) | Ambient +4...50 |
Fluttuazioni di temperatura (tempo) (°C) | ±0,1 at 37 °C |
Variazione di temperatura (spaziale) (°C) | ±0,2 at 37 °C (on platform, with ambient temperature between 18 and 25 °C) |
Dimensioni esterne L×P×A (mm) | 848×685×835 |
Consumo energetico nominale (W) | 1800 |
Ripiani di serie (max.) | 1 (1) |
Dimensioni interne L×P×A (mm) | 690×445×540 |
Peso (kg) | 152 |
L×P piattaforma (mm) | 612×356 |
Velocità di agitazione (min⁻¹) | 25 - 400 with 25 mm orbit |