Causa interventi di manutenzione, vwr.com sarà temporaneamente offline dalle 3:00 alle 19:00 di sabato 1 Febbraio 2020.
Adhesion slide, HistoBond® +S
Fornitore: MARIENFELD
HistoBond®
MARI0810501EA 718 EUR InStock
MARI0810501
Adhesion slide, HistoBond® +S
Vetrini Vetrini Adesivi
This adhesion slide has been designed for mounting tissue sections.
  • Autoclavable
  • Marking area
  • 90° ground edges
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità