A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Polymethylmethacrylate standards, GPC/SEC columns calibration
Fornitore: VARIAN
VARIPL2023-7010EA 1590 EUR InStock
VARIPL2023-7010 VARIPL2024-2010 VARIPL2022-5001 VARIPL2022-7001 VARIPL2023-6001 VARIPL2022-7005 VARIPL2024-2005 VARIPL2023-4005 VARIPL2024-0010 VARIPL2022-8001 VARIPL2024-1005 VARIPL2023-3001 VARIPL2022-2005 VARIPL2023-5010 VARIPL2022-3001 VARIPL2023-8001 VARIPL2023-5005 VARIPL2023-5001 VARIPL2024-0001 VARIPL2023-7001 VARIPL2023-0001 VARIPL2024-1010 VARIPL2023-2001 VARIPL2022-9005 VARIPL2023-3005 VARIPL2024-1001 VARIPL2023-9010 VARIPL2022-9001 VARIPL2024-0005 VARIPL2023-9005 VARIPL2020-0100 VARIPL2023-4001 VARIPL2023-1001 VARIPL2023-7005 VARIPL2023-9001 VARIPL2022-2001 VARIPL2022-3005 VARIPL2022-6001 VARIPL2023-8005 VARIPL2023-1005 VARIPL2022-6005 VARIPL2024-2001 VARIPL2022-5005
Polymethylmethacrylate standards, GPC/SEC columns calibration
Standard Standard cromatografia
Polymethylmethacrylate (PMMA) standards are extremely versatile as they can be used for organic GPC with a wide range of medium polarity eluents, such as tetrahydrofuran, toluene, methyl ethyl ketone and ethyl acetate.
  • Many solvent options increase applicability
  • Stringent quality control improves performance
  • Proprietary manufacturing methods ensure consistent supply
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità