A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Distillation apparatus
Fornitore: BEHR
behrotest®
BEHRB00218039EA 4070 EUR InStock
BEHRB00218039 BEHRB00218234 BEHRB00218232
Distillation apparatus
Sistemi di distillazione Sistemi automatici di distillazione
Distillation apparatus for determining the alcohol content and the volatile acids in wine and other alcoholic drinks.
  • Suitable for high sample volumes
  • User can save the data and print them out
The supplied Windows software allows a bidirectional transmission of application-specific distillation parameters using the RS232 interface between one or more devices and a PC. A library with current applications is already included on the CD. The RS232 interface also allows data to be transmitted from the device to the PC during operation. The user can save the data and print it as required.
Informazioni per l'ordine: Complete glassware set with volumetric flask and pycnometer.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità