Blood collection sets, Vacuette®
Fornitore: GREINER BIO ONE
Vacuette®
GREI450092_50EA 0 EUR InStock
GREI450092_50 GREI450086_24 GREI450095_50 GREI450095_1000 720-2783 GREI450085_24 GREI450081_1000 GREI450082_50
Blood collection sets, Vacuette®
Cannule
These safety blood collection sets are available in several versions – Either with or without Luer adapter, or with Luer-adapter and holder.
  • Safety mechanism activated whilst the tip is still in the vein
  • High level of protection
  • Acoustic signal “click” indicates correct activation
Especially suitable for patients with difficult vein conditions or thin veins.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità