Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Registratori di temperatura monouso
Fornitore: Ebro
Datalogger facili da usare, adatti per il monitoraggio preciso della temperatura durante il trasporto di prodotti farmaceutici, alimenti, medicinali e altri articoli deperibili termosensibili. I registratori offrono elevata precisione e sono dotati di un comodo collegamento USB per la generazione automatica di PDF dei valori misurati: al termine del trasporto, collegare il registratore a un PC senza alcun bisogno di software aggiuntivi. Il registratore è programmabile mediante lo strumento di configurazione online.
  • Limite minimo e massimo configurabili con indicazione visiva (LED rosso)
  • Opzionalmente, può essere programmato tramite software Winlog.basic conforme alla FDA 21 CFR Parte 11
  • Grazie a un processo di refertazione standard, lo strumento consente di eliminare le procedure IQ/OQ, dispendiose a livello sia economico che di tempo
Certificazioni: DIN EN 12830 (S, T, C, D, 1), ATP
Informazioni per l'ordine: fornito con una batteria a bottone al litio.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Range di misura Accuratezza Risoluzione Capacità memoria Conf Codice catalogo VWR Quantità
Single-use temperature data logger, EBI 330-T30 –30…+60 °C ±0,5 (−20…+40); ±0,8 °C 0,1 °C 20.000 valori 10 620-1974
Codice articolo fornitore: 1340-6332
Codice articolo locale: EBRO1340-6332
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità