Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Piastre da 384 pozzetti, rivestite con collagene
Fornitore: Corning Life Sciences
Piastra nera in PS con pozzetti trasparenti,rivestiti in collagene, con coperchio. Adatte per applicazioni ad alta resa, queste piastre da 384 pozzetti sono compatibili con i lettori più comuni sul mercato.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Colore Conf Codice catalogo VWR Quantità
Piastra nera con 384 pozzetti trasparenti, rivestita con collagene, con coperchio nero/trasparente 100 CORN4690
Codice articolo fornitore: 4690
Codice articolo locale: CORN4690
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità