Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Sleeves for vacuum filtration
Fornitore: Kartell
Kartell
Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Colore Codice catalogo VWR Quantità
Set of 7, int. Ø 17 to 75 mm, ext. Ø 21 to 86 mm 1 SET nero KART420
Codice articolo fornitore: 420
Codice articolo locale: KART420
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità