A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Cuvettes for spectrophotometers
Fornitore: Cole-Parmer
JENW035056EA 496 EUR InStock
JENW035056 JENW035124 JENW035086 JENW035281 JENW035029 JENW035045 JENW035087 JENW035027 JENW035028 JENW035079
Cuvettes for spectrophotometers
Cuvette Cuvette per spettrofotometro
Extensive range of cuvettes for spectrophotometry for measuring liquids.
Glass cuvettes are designed for the visible region whereas quartz cuvettes may be used in both the UV and visible regions.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità