Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Serological pipettes, open-ended
Fornitore: Kartell
plastilab®
Crystal clear PS.
  • One piece construction without junction to avoid leakage during aspiration and to ensure maximum accuracy and sturdiness
  • Certified non pyrogenic, non haemolytic and non cytotoxic for tissue culture applications
  • Permanent graduation in black foresees an additional volume for extra capacity
  • Sterilised by gamma radiation
Confezione: Individually packed in a paper/plastic pouch.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Divisione Sterili Codice colore Confezione Conf Codice catalogo VWR Quantità
5 ml 0,1 ml + blu Individually wrapped (paper/plastic pouch) 250 KART2844
Codice articolo fornitore: 2844
Codice articolo locale: KART2844
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità