Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
SPE columns, CHROMABOND® C18
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
Octadecyl modified silica phase for SPE, not endcapped. Suitable for nonpolar compounds and pesticides.
  • Base material silica, pH stability 2 – 8
  • Carbon content 14%
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
CHROMABOND® C18 polypropylene columns
Fase Colonna Dimensioni pori Dimensioni particelle Capacità Peso letto Conf Codice catalogo VWR Quantità
C18 PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730001
Codice articolo fornitore: 730001
Codice articolo locale: MANA730001
C18 PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730002
Codice articolo fornitore: 730002
Codice articolo locale: MANA730002
C18 PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730003.250
Codice articolo fornitore: 730003.250
Codice articolo locale: MANA730003.250
C18 PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730003
Codice articolo fornitore: 730003
Codice articolo locale: MANA730003
C18 PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 250 MANA730004.250
Codice articolo fornitore: 730004.250
Codice articolo locale: MANA730004.250
C18 PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730004
Codice articolo fornitore: 730004
Codice articolo locale: MANA730004
C18 PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 MANA730005.250
Codice articolo fornitore: 730005.250
Codice articolo locale: MANA730005.250
C18 PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 MANA730005
Codice articolo fornitore: 730005
Codice articolo locale: MANA730005
C18 PP 60 Å 45 µm 6 ml 2000 mg 30 MANA730130
Codice articolo fornitore: 730130
Codice articolo locale: MANA730130
C18 PP 60 Å 45 µm 15 ml 2000 mg 20 MANA730028
Codice articolo fornitore: 730028
Codice articolo locale: MANA730028
C18 PP 60 Å 45 µm 45 ml 5000 mg 20 MANA730400
Codice articolo fornitore: 730400
Codice articolo locale: MANA730400
C18 PP 60 Å 45 µm 70 ml 10000 mg 10 MANA730261
Codice articolo fornitore: 730261
Codice articolo locale: MANA730261
CHROMABOND® C18 glass columns
Fase Colonna Dimensioni pori Dimensioni particelle Capacità Peso letto Conf Codice catalogo VWR Quantità
C18 Glass 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730003G
Codice articolo fornitore: 730003G
Codice articolo locale: MANA730003G
C18 Glass 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730004G
Codice articolo fornitore: 730004G
Codice articolo locale: MANA730004G
C18 Glass 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 MANA730005G
Codice articolo fornitore: 730005G
Codice articolo locale: MANA730005G
CHROMABOND® LV-C18
Fase Colonna Dimensioni pori Dimensioni particelle Capacità Peso letto Conf Codice catalogo VWR Quantità
C18 PP 60 Å 45 µm 15 ml 200 mg 30 MANA732002
Codice articolo fornitore: 732002
Codice articolo locale: MANA732002
CHROMABOND® MULTI 96 C18
Fase Dimensioni pori Dimensioni particelle Capacità Peso letto Conf Codice catalogo VWR Quantità
C18 60 Å 45 µm 96×100 mg 1 KIT MANA738001.100M
Codice articolo fornitore: 738001.100M
Codice articolo locale: MANA738001.100M
Specifiche
Carico di carbonio 14%
Con endcapping No
Area superficiale 500 m²/g
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità