Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Accessories for Kjeldhal Digestion Systems, Behrotest®
Fornitore: Behr
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Tipo Conf Codice catalogo VWR Quantità
Boiling stones, for Kjeldahl digestion, 100 g - 100 g BEHRB00217914
Codice articolo fornitore: B00217914
Codice articolo locale: BEHRB00217914
Process fume evacuator with vacuum pump (40 l/h), BEHROSOG 3, for behrotest InKjel - - BEHRB00217925
Codice articolo fornitore: B00217925
Codice articolo locale: BEHRB00217925
Round bottom digestion vessel 250 ml, without NS - - 705-0441
Codice articolo fornitore: B00217959
Codice articolo locale: BEHRB00217959
Frame for 4 reaction vessels of 750 ml in the InKjel 475 - - 705-0447
Codice articolo fornitore: B00218080
Codice articolo locale: BEHRB00218080
Frame for 4 reaction vessels of 500 ml in the InKjel 450 - - 705-0446
Codice articolo fornitore: B00218085
Codice articolo locale: BEHRB00218085
Frame for 6 reaction vessels of 250 ml in the InKjel 625 - - 705-0444
Codice articolo fornitore: B00218086
Codice articolo locale: BEHRB00218086
Frame for 12 reaction vessels of 250 ml in the InKjel 1225 - - 705-0445
Codice articolo fornitore: B00218087
Codice articolo locale: BEHRB00218087
Fume extraction unit for the InKjel 450 and InKjel 475 - - 705-0450
Codice articolo fornitore: B00218088
Codice articolo locale: BEHRB00218088
Fume extraction unit for the InKjel 625 - - 705-0448
Codice articolo fornitore: B00218089
Codice articolo locale: BEHRB00218089
Fume extraction unit for the InKjel 1225 - - 705-0449
Codice articolo fornitore: B00218090
Codice articolo locale: BEHRB00218090
Round bottom digestion vessel, 500 ml, for InKjel - - 705-0442
Codice articolo fornitore: B00218195
Codice articolo locale: BEHRB00218195
Round bottom digestion vessel, 750 ml, for InKjel - 1 705-0443
Codice articolo fornitore: B00218218
Codice articolo locale: BEHRB00218218
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità