Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Cell culture flasks, treated, Nunc™
Fornitore: Thermo Scientific
Nunc®
734-2608 734-2609
Cell culture flasks, treated, Nunc™
PS, sterile
  • Quick volume estimation and sample identification; includes bold printed graduationsfrom 100 to 500 mL, in 50 mL graduations and large writing patch
  • Maintains optimal sterility during growth and passage; filter cap incorporates a 0.2 µm pore size hydrophobic membrane that allows gas exchange while maintaining sterility
  • Easy to stack; prominent stacking feet on upper surface facilitate reliable stacking in incubators and under your culture hood
This total volume flasks provides a large culture area of single-layer flasks and is cell culture treated to promote cell attachment and expanded growth. Durable construction, friendly design; blow-molded, one-piece design with straight neck and molded grip notches that make this 1,900mL flask easy to hold. Non-pyrogenic.
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità