Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Incubating orbital shakers, MaxQ™ 4450
Fornitore: Thermo Scientific
MaxQ™
Max Q™4450 combines incubated or refrigerated temperature with an orbital shaker. The model with analogue operating system has a DC motor and variable speed control from 40 to 400 min-1, is controlled by a rotary dial. An integrated tachometer monitors and displays speed in min-1 to guarantee an accurate setting. The shaker can be used in continuous mode or the timer set from 1 to 60 minutes for time studies. Easy to read LED digital temperature display.
  • All models hold up to four one litre flasks
  • Require minimal bench space
  • Choice of two temperature ranges, 5 °C above ambient to 80 °C or 5 °C below ambient to 80 °C
  • Clear lid allows samples to be viewed without disturbing internal temperature
Models with digital operating system have solid-state DC brushless motor, variable speed control from 15 to 500 min-1, and continuous and timed operation from 0,1 up to 999,9 h or 0,1 to 99,9 min. Visual/audible signals alert user to temperature deviations. Heat unit turns off if the temperature deviates ±1 °C from set point. Shaker shut down and audible/visual alarms signal if unit operates ±10% of set speed, preventing shaker from moving along bench. Soft start feature eliminates splashing of vessel contents, wetting of flask closure, and helps prevent sudden starts and stops. Set point retention retains parameters during power failure and restarts unit automatically after power is restored. Visual/audible alarms alert you to temperature deviations. Heat turns off if temperature deviates ±1 °C of set point.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Peso L×P×A Modello Conf Codice catalogo VWR Quantità
MaxQ™4450 incubated, digital, without cooling coil 15,9 kg 691×358×401 mm Digital 1 BARNSHKE4450CC-1CE
Codice articolo fornitore: SHKE4450CC-1CE
Codice articolo locale: BARNSHKE4450CC-1CE
MaxQ™4450 incubated, digital, without cooling coil 35 kg 691×358×401 mm Digital 1 444-0649
Codice articolo fornitore: SHKE4450-1CE
Codice articolo locale: BARNSHKE4450-1CE
Specifiche
Modello Digital shaker
Movimento di agitazione Orbital
Ampiezza di agitazione (mm) 190
Intervallo di velocità (min-1) 15 − 500
Accuratezza della temperatura a 37 °C (°C) ± 0,1
L×P piattaforma (mm) 280×330
L×P×A (mm) 691×358×401
Carico max. (kg) 15,9
Peso di spedizione 35 kg
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità