Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Rockers, Vari-Mix™ and Speci-Mix™
Fornitore: Thermo Scientific
Vari-Mix™
Vari-Mix™ and Speci-Mix™ Test Tube Rockers have smooth rocking action helps to obtain the uniform specimen suspension. These compact and precision-controlled platform mixers can hold tubes of Ø 10 to 30 mm and are ideal for blood collection tubes.
  • Choose from fixed or adjustable speeds
  • Autoclavable white silicone rubber pad enhances viewing
Reversible pad provides one side for 110 mm long capped tubes and other side for longer tubes. These rockers can be used in a noncondensing incubator or cold room with ambient operating conditions of 17 ° to 27 °C and 20 to 80 % RH noncondensing.
Informazioni per l'ordine: Includes white silicon rubber friction grip pad for holding tubes in place.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Vari-Mix™ Test tube rocker 1 BARNM48720-33Q
Codice articolo fornitore: M48720-33Q
Codice articolo locale: BARNM48720-33Q
Speci-Mix™ Test tube rocker 1 BARNM71010-33Q
Codice articolo fornitore: M71010-33Q
Codice articolo locale: BARNM71010-33Q
Specifiche
Modello M48720-33 M71010-33
Capacità 10 - 20 mm Ø tubes:16
22 - 30 mm Ø tubes: 7
10 - 20 mm Ø tubes: 8
22 - 30 mm Ø tubes: 3
Movimento di agitazione Rocking
Intervallo di velocità (min-1) 2 − 20 18
Inclinazione (°) 1 − 48, adjustable 48, fixed
Carico max. (kg) 0,56
L×P×A (mm) 381×139×107 191×139×107
Peso (kg) 2,6 1,4
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità