Carboys, narrow neck, octagonal, with red srew cap
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
MURRP022/02EA 24.7 EUR InStock
MURRP022/02 MURRP022/01
Carboys, narrow neck, octagonal, with red srew cap
Bottiglie Bottiglioni
HDPE, translucent.
  • Good chemical and thermal resistance
  • Robust design, graduated in litres and gallons
  • Supplied with handles and leakproof polythene screw caps
Ideal for storage and transportation of liquids.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità