Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Gel permeation chromatography columns, PLgel MiniMIX
Fornitore: Agilent Technologies
These narrow bore columns offer high performance, excellent solvent compatibility and mechanical stability that can be used with conventional GPC equipment.
  • High performance that uses about 70% less solvent and save money
  • Store less solvent and increase operator safety
Inorder to maintain the same linear velocity through the column, the volumetric flow rate should be reduced to 0,3 ml/min in line with the column cross sectional area that resulting in significantly lower solvent consumption. Sample loading should also be scaled down in line with reduced column volume and system dead volume should be minimized to avoid excessive band broadening.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Formato della colonna Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
PLgel MiniMIX-A Analytical 20 µm 4,6×250 mm 1 VARIPL1510-5200
Codice articolo fornitore: PL1510-5200
Codice articolo locale: VARIPL1510-5200
PLgel MiniMIX-B Analytical 10 µm 4,6×250 mm 1 VARIPL1510-5100
Codice articolo fornitore: PL1510-5100
Codice articolo locale: VARIPL1510-5100
PLgel MiniMIX-E Analytical 3 µm 4,6×250 mm 1 VARIPL1510-5300
Codice articolo fornitore: PL1510-5300
Codice articolo locale: VARIPL1510-5300
Guard columns
Descrizione Formato della colonna Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
PLgel MiniMIX-A Guard column 20 µm 4,6×50 mm 1 VARIPL1510-1200
Codice articolo fornitore: PL1510-1200
Codice articolo locale: VARIPL1510-1200
PLgel MiniMIX-B Guard column 10 µm 4,6×50 mm 1 VARIPL1510-1100
Codice articolo fornitore: PL1510-1100
Codice articolo locale: VARIPL1510-1100
PLgel MiniMIX-C Guard column 5 µm 4,6×50 mm 1 VARIPL1510-1500
Codice articolo fornitore: PL1510-1500
Codice articolo locale: VARIPL1510-1500
PLgel MiniMIX-E Guard column 3 µm 4,6×50 mm 1 VARIPL1510-1300
Codice articolo fornitore: PL1510-1300
Codice articolo locale: VARIPL1510-1300
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità