A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Electronic overhead stirrer, RS9000
Fornitore: BOCHEM
BOCHRS9000EA 2370 EUR InStock
BOCHRS9000
Electronic overhead stirrer, RS9000
Dispositivi agitatori Agitatori ad asta Agitatori ad asta elettronici
Stirrer for high velocity applications with low viscosity. Laboratory stirrer with variable and constant speed range for media.
  • Digital LCD display
  • Speed range infinitely variable at/with high quiet running
  • Convenient user interface
  • Overload protection and over-heat protection functions
  • Smooth start and change of the stirring speed
  • Impeller can be plugged through
Suitable for most stirring tasks in a laboratory.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità