Palette knife spatulas
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
MURRL120/13EA 31.6 EUR InStock
MURRL120/13 MURRL120/12 MURRL120/11 MURRL120/14 MURRL120/15
Palette knife spatulas
Spatole
Palette knifes with parallel sided stainless steel blade and black PP handle. Autoclavable.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità