GC injection port septa
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
MANA702623EA 66.7 EUR InStock
MANA702623 MANA702628 MANA702625 MANA702602 MANA702621 MANA702611 MANA702606 MANA702627 MANA702656 MANA702661 MANA702610 MANA702619 MANA702662 MANA702620 MANA702632 MANA702648 MANA702626 MANA702612 MANA702657 MANA702613 MANA702605 MANA702646 MANA702622 MANA702660 MANA702663 MANA702659 MANA702647 MANA702649 MANA702658 MANA702609 MANA702604
GC injection port septa
Setti
GC septa with premium HT and standard quality
Premium HT quality:
- Blister pack for cleanliness and easily handling
- CenterGuide™ for a centred needle insertion
- High inert and durable materials
- High temperature stability (300/400 °C)
Standard quality:
- Inert silicone materials
- Temperature stability from 200 to 320 °C
* Plug
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità