Dissection sets
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
631-1093EA 49.1 EUR InStock
631-1093 631-1092
Dissection sets
Kit per dissezione
These high quality dissecting instruments are designed for everyday use. They are subject to stringent manufacturing quality procedures, and therefore suitable for surgical applications.
The Basic Set includes:
Two scalpels
Two needles
One seeker
One blunt forceps
One sharp forceps
One fine scissors
One blunt scissors
The Advanced Set includes:
Three scalpels
Two needles
One seeker
One section lifter
One blunt forceps
One sharp forceps
One sharp curved forceps
One fine scissors
One blunt scissors
One section razor
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità