Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Aluminium blocks, Multi-Blok®
Fornitore: Thermo Scientific
Multi-Blok®
Made from anodised aluminium, close contact of tubes to block walls provides excellent heat transfer.
  • Blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required
  • Block puller included with all models
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Per N. di fori Conf Codice catalogo VWR Quantità
0,2 ml microcentrifuge tubes 79 1 BARN2059Q
Codice articolo fornitore: 2059Q
Codice articolo locale: BARN2059Q
10 mm cuvettes 12 1 BARN2066Q
Codice articolo fornitore: 2066Q
Codice articolo locale: BARN2066Q
10 mm microcentrifuge tubes 20 1 BARN2069Q
Codice articolo fornitore: 2069Q
Codice articolo locale: BARN2069Q
10 mm test tubes 24 1 BARN2071Q
Codice articolo fornitore: 2071Q
Codice articolo locale: BARN2071Q
12 and 13 mm test tubes 22 1 BARN2072Q
Codice articolo fornitore: 2072Q
Codice articolo locale: BARN2072Q
15 and 16 mm test tubes 12 1 BARN2073Q
Codice articolo fornitore: 2073Q
Codice articolo locale: BARN2073Q
20 mm test tubes 8 1 BARN2074Q
Codice articolo fornitore: 2074Q
Codice articolo locale: BARN2074Q
25 mm test tubes 6 1 BARN2075Q
Codice articolo fornitore: 2075Q
Codice articolo locale: BARN2075Q
6 mm test tubes 30 1 BARN2070Q
Codice articolo fornitore: 2070Q
Codice articolo locale: BARN2070Q
PCR block, size of two blocks - 1 BARN2083Q
Codice articolo fornitore: 2083Q
Codice articolo locale: BARN2083Q
Titer Plate, direct contact, size of two blocks 1 1 BARN2064Q
Codice articolo fornitore: 2064Q
Codice articolo locale: BARN2064Q
Titer Plate, size of two blocks 1 1 BARN2065Q
Codice articolo fornitore: 2065Q
Codice articolo locale: BARN2065Q
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità