A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Entomological forceps
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
232-0038EA 7.7 EUR InStock
232-0038
Entomological forceps
Pinzette
Stainless steel. Forceps for the collection of entomological specimens.
  • Guide pin helps to keep the tips aligned
  • Wide tips help to avoid damages of the specimen
  • Curved tips won't crush delicate larvae or eggs
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità