Forceps
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
232-0030EA 4.9 EUR InStock
232-0030 232-0031 232-0033 232-0032 232-0199
Forceps
Pinzette
Stainless steel.
  • Blunt, narrow flutes
  • For dissecting and general applications
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità