Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Iris scissors, for surgery
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
Stainless steel, high grade. Straight, sharp scissors designed for the fine detail work of ophthalmic surgery.
Certificazioni: Comply with the essential requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo Lunghezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
Straight, sharp/sharp 90 mm 1 MURR1866/05
Codice articolo fornitore: 1866/05
Codice articolo locale: MURR1866/05
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità