Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Support clips
Fornitore: Bochem
These support clips are coated with ceramic inside.
  • For tubes and cylindrical vessels
  • With fitting
Informazioni per l'ordine: The shafts (rods) need to be ordered separately.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Support clip with fitting, O. Ø 100 - 104 mm 1 BOCH597
Codice articolo fornitore: 597
Codice articolo locale: BOCH597
Support clip with fitting, O. Ø 108 - 115 mm 1 BOCH598
Codice articolo fornitore: 598
Codice articolo locale: BOCH598
Support clip with fitting, O. Ø 125 - 130 mm 1 BOCH599
Codice articolo fornitore: 599
Codice articolo locale: BOCH599
Support clip with fitting, O. Ø 133 - 140 mm 1 BOCH600
Codice articolo fornitore: 600
Codice articolo locale: BOCH600
Support clip with fitting, O. Ø 25 - 28 mm 1 BOCH590
Codice articolo fornitore: 590
Codice articolo locale: BOCH590
Support clip with fitting, O. Ø 31 - 35 mm 1 BOCH591
Codice articolo fornitore: 591
Codice articolo locale: BOCH591
Support clip with fitting, O. Ø 40 - 44 mm 1 BOCH592
Codice articolo fornitore: 592
Codice articolo locale: BOCH592
Support clip with fitting, O. Ø 54 - 58 mm 1 BOCH593
Codice articolo fornitore: 593
Codice articolo locale: BOCH593
Support clip with fitting, O. Ø 58 - 61 mm 1 BOCH594
Codice articolo fornitore: 594
Codice articolo locale: BOCH594
Support clip with fitting, O. Ø 73 - 78 mm 1 BOCH595
Codice articolo fornitore: 595
Codice articolo locale: BOCH595
Support clip with fitting, O. Ø 85 - 90 mm 1 BOCH596
Codice articolo fornitore: 596
Codice articolo locale: BOCH596
Shafts
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Shaft, M12, for support clips, length 150 mm, O. Ø 15 mm 1 BOCH580
Codice articolo fornitore: 580
Codice articolo locale: BOCH580
Shaft, M12, for support clips, length 250 mm, O. Ø 15 mm 1 BOCH581
Codice articolo fornitore: 581
Codice articolo locale: BOCH581
Shaft, M12, for support clips, length 300 mm, O. Ø 15 mm 1 BOCH582
Codice articolo fornitore: 582
Codice articolo locale: BOCH582
Shaft, M12, for support clips, length 350 mm, O. Ø 15 mm 1 BOCH583
Codice articolo fornitore: 583
Codice articolo locale: BOCH583
Shaft, M12, for support clips, length 400 mm, O. Ø 15 mm 1 BOCH584
Codice articolo fornitore: 584
Codice articolo locale: BOCH584
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità