Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
HPLC columns, NUCLEOSIL® C18 HD
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
NUCLEOSIL® C18 HD is an octadecyl modified silica phase with a high density coverage, using for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Strongly hydrophobic, endcapped phase for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Analytical columns
Formato della colonna Fase Dimensioni pori Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Analytical C18 HD 100 Å 3 µm 4,0×125 mm 1 MANA720191.40
Codice articolo fornitore: 720191.40
Codice articolo locale: MANA720191.40
Analytical C18 HD 100 Å 3 µm 4,6×125 mm 1 MANA720191.46
Codice articolo fornitore: 720191.46
Codice articolo locale: MANA720191.46
Analytical C18 HD 100 Å 3 µm 4,6×150 mm 1 MANA720193.46
Codice articolo fornitore: 720193.46
Codice articolo locale: MANA720193.46
Analytical C18 HD 100 Å 5 µm 4,0×125 mm 1 MANA720296.40
Codice articolo fornitore: 720296.40
Codice articolo locale: MANA720296.40
Analytical C18 HD 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720280.40
Codice articolo fornitore: 720280.40
Codice articolo locale: MANA720280.40
Analytical C18 HD 100 Å 5 µm 4,6×125 mm 1 MANA720296.46
Codice articolo fornitore: 720296.46
Codice articolo locale: MANA720296.46
Analytical C18 HD 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 MANA720294.46
Codice articolo fornitore: 720294.46
Codice articolo locale: MANA720294.46
Analytical C18 HD 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 MANA720280.46
Codice articolo fornitore: 720280.46
Codice articolo locale: MANA720280.46
Guard columns
Formato della colonna Fase Dimensioni pori Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Guard column C18 HD 100 Å 3 µm 3,0×4 mm 3 MANA721196.30
Codice articolo fornitore: 721196.30
Codice articolo locale: MANA721196.30
Guard column C18 HD 100 Å 5 µm 3,0×4 mm 3 MANA721072.30
Codice articolo fornitore: 721072.30
Codice articolo locale: MANA721072.30
Specifiche
Con endcapping
Codice USP
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità