HPLC columns, NUCLEOSIL® C18
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
MANA721075.30EA 119 EUR InStock
MANA721075.30 MANA721085.30 MANA720040.40 MANA720065.40 MANA720077.40 MANA720002.20 MANA720149.40 MANA720041.40 MANA721070.30 MANA720141.40 554-5796 MANA720055.40 MANA720055.46 554-5791 MANA721022.30 MANA720002.30 MANA720098.46 MANA720951.46 MANA720150.46 MANA720133.40 MANA720018.46 MANA720110.46 MANA720133.46 MANA720140.46 MANA720051.40 MANA720074.46 MANA720023.40 MANA720949.46 MANA720002.46 MANA720023.46 MANA720150.40 554-5789 MANA720077.46 MANA720041.46 MANA720740.46 MANA720841.46 554-5794 554-5795 554-5793 MANA720018.40 554-5792 MANA720701.46 MANA721473.30 MANA720141.46 MANA720042.40 MANA720149.46 MANA720730.46 MANA720002.40 MANA720065.46 MANA720085.46 MANA720043.46 MANA720051.46 MANA720040.46 MANA720043.40 554-5790
HPLC columns, NUCLEOSIL® C18
Colonne cromatografiche
NUCLEOSIL® C18 are octadecyl modified silica phases for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Hydrophobic, weakly polar, endcapped phases for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) and slight residual silanol interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Confezione: Standard NUCLEOSIL® C18 phases are available as packed EC columns for analytical HPLC
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità