Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Scalpel handle with blades
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Handles
Tipo Per Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
No. 3 Blades (No. 10/10a/11/12/15) Scalpel handle 1 MURR1802/05
Codice articolo fornitore: 1802/05
Codice articolo locale: MURR1802/05
No. 4 Blades (No. 20/21/22/22a/23/24/25/26/27) Scalpel handle 1 MURR1802/15
Codice articolo fornitore: 1802/15
Codice articolo locale: MURR1802/15
No. 7 Blades (No. 10/10a/11/12/15) Scalpel handle 1 MURR1802/25
Codice articolo fornitore: 1802/25
Codice articolo locale: MURR1802/25
Blades
Tipo Per Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
No. 10 Handles No. 3/3L/5 Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/05
Codice articolo fornitore: 1803/05
Codice articolo locale: MURR1803/05
No. 10A Handles No. 3/3L/5 Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/10
Codice articolo fornitore: 1803/10
Codice articolo locale: MURR1803/10
No. 11 Handles No. 3/3L/5 Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/15
Codice articolo fornitore: 1803/15
Codice articolo locale: MURR1803/15
No. 12 Handles No. 3/3L/5 Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/20
Codice articolo fornitore: 1803/20
Codice articolo locale: MURR1803/20
No. 15 Handles No. 3/3L/5 Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/25
Codice articolo fornitore: 1803/25
Codice articolo locale: MURR1803/25
No. 20 Handles No. 4/4L Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/30
Codice articolo fornitore: 1803/30
Codice articolo locale: MURR1803/30
No. 21 Handles No. 4/4L Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/35
Codice articolo fornitore: 1803/35
Codice articolo locale: MURR1803/35
No. 22 Handles No. 4/4L Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/40
Codice articolo fornitore: 1803/40
Codice articolo locale: MURR1803/40
No. 22A Handles No. 4/4L Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/45
Codice articolo fornitore: 1803/45
Codice articolo locale: MURR1803/45
No. 23 Handles No. 4/4L Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/50
Codice articolo fornitore: 1803/50
Codice articolo locale: MURR1803/50
No. 24 Handles No. 4/4L Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/55
Codice articolo fornitore: 1803/55
Codice articolo locale: MURR1803/55
No. 25 Handles No. 4/4L Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/60
Codice articolo fornitore: 1803/60
Codice articolo locale: MURR1803/60
No. 26 Handles No. 4/4L Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/65
Codice articolo fornitore: 1803/65
Codice articolo locale: MURR1803/65
No. 27 Handles No. 4/4L Scalpel blade, carbon, for general surgery 1 MURR1803/70
Codice articolo fornitore: 1803/70
Codice articolo locale: MURR1803/70
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità