Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Forceps, SAMCO
Fornitore: MURRAY, S & CO LTD
Glass filled nylon, white
  • Spring forceps for dissecting applications
  • Autoclavable to 125 °C
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo Descrizione Lunghezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
Pointed Spring forceps, SAMCO, glass filled nylon, white 125 mm 100 MURRL760/01
Codice articolo fornitore: L760/01
Codice articolo locale: MURRL760/01
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità