Causa interventi di manutenzione, vwr.com sarà temporaneamente offline dalle 3:00 alle 19:00 di sabato 1 Febbraio 2020.
Tubing kit for ketone-based organic solvents
Fornitore: VARIAN
VARI9910125100EA 1150 EUR InStock
VARI9910125100 VARI9910125300 VARI9910125000
Tubing kit for ketone-based organic solvents
Tubazioni Tubazioni HPLC
Organic samples, ketone based organic solvents (includes Marprene™ pump tubing (one each black/black and white/white), FEP transfer tube (spray chamber to torch), drain tubing, tubing for waste line, one pack of EzyFit connectors, nebulizer capillary tubing, connectors and connecting tubing)
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità