A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Microcentrifuge tubes, 0,25/0,4 ml, with snap cap
Fornitore: Thermo Scientific
MLBP3485EA 38.5 EUR InStock
MLBP3485 MLBP3483
Microcentrifuge tubes, 0,25/0,4 ml, with snap cap
Tubi Provette per microcentrifuga
Made of LDPE (0,25 ml) or PP (0,4 ml).
  • Translucent polyethylene provides an excellent view of the sample contents
  • The smooth interior and nonwettable surface aid in complete sample removal and recovery
The specialty 0,25 ml and 0,4 ml microcentrifuge tubes are molded with an attached cap. The 0,4 ml tube is specially formulated from low-density polyethylene and can be easily cut for pellet removal.
Certificazioni: Non sterile: Certified DNA, Rnase/Dnase, pyrogen and endotoxin-free.
Sterile: Certified DNA, Rnase/Dnase, pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, and bioburden-free.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità