A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Carboys, narrow neck
Fornitore: BEHR
BEHRB00177013EA 17.1 EUR InStock
BEHRB00177013 718-0001 718-0002 216-0002 216-0005 216-0006 718-0012 718-0006 216-0004 718-0004 216-0001 718-0003 216-0007 216-8751
Carboys, narrow neck
Bottiglie Bottiglioni
These canisters are made from PE.
  • Versatile and resistant to many substances
  • Maximum temperature: 50 to 80 °C
Canisters with welded stopcock keeps the behroplast® canisters shut, even during prolonged heavy use. The canisters can be used wherever liquids are bottled, handled and stored such as food processing and testing, electro-plating technology, general laboratory use, etc.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità