Sample bottles, BHROTEST®
Fornitore: BEHR
behrotest®
719-1303EA 45.1 EUR InStock
719-1303 719-1302 719-1301
Sample bottles, BHROTEST®
Bottiglie Bottiglie in vetro
Borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Glass sampling bottle with conical ground glass stopper,.
Certificazioni: Conforming to DIN 12036
Visualizza i codici
Ordine
Accessori
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità